Learn More
Sartorius™ Pinzette con punte rivestite in silicone
Codice prodotto. 10767232 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
105 mm
160 mm
230 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10767232
Marca: Sartorius™ YAW33
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per l'impiego con pesi da bilancia
For use with balance weights
  • Prevents damage to the surface of weights
  • Autoclavable; recommended at 121°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
N. per confezione 1 Each
Lunghezza (sistema metrico) 230 mm
Product Type Forceps with Silicone
Tipo Forceps with Silicone