Learn More
Buerkle™ Forceps, Stainless Steel, Blunt, Straight
Codice prodotto. 16339561 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
105 mm
130 mm
160 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16339561
Marca: Buerkle™ 53860300
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
These Forceps, stainless steel, blunt, straight are suitable for precise laboratory tasks. The forceps have a straight shape with blunt ends that are fluted on the inside. The laboratory tweezers are made of stainless steel and feature a fluted handle.
  • Suitable for precise laboratory tasks
  • Straight shape with blunt ends that are fluted on the inside – makes it possible to pick up different materials, tissues or samples accurately
  • Made of stainless steel and feature a fluted handle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Stile punta blunt, straight
N. per confezione 1
Progettazione Blunt, straight
Lunghezza (sistema imperiale) 4.13 in.
Materiale Stainless Steel (1.4301)
Lunghezza (sistema metrico) 105 mm
Da utilizzare con (applicazione) Food
Tipo Forceps
Quantità 1