Learn More
Cole-Parmer™ Pinzette
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
490 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- White nylon construction
- Corrugated handles
- Serrated blades
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Stile punta | Rotondo |
| N. per confezione | 100 |
| Progettazione | Cartone ondulato e dentellato |
| Materiale | Nylon |
| Lunghezza (sistema metrico) | 490 mm |
| Product Type | Pinzette |
| Quantità (N. per custodia) | 100/conf. |
| Finitura | Cartone ondulato e dentellato |
| Da utilizzare con (applicazione) | Utile nella manipolazione dei campioni fragili |
| Tipo | Pinzette |
| Vedi altri risultati |