Learn More
Forchlorfenuron, 98%
Codice prodotto. 15375068 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 15375068
Marca: Thermo Scientific Acros 456290010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 68157-60-8 | C12H10ClN3O | 247.68 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68157-60-8
Formula molecolare C12H10ClN3O
Molecular Weight (g/mol) 247.68
Numero MDL MFCD00059898
InChI Key GPXLRLUVLMHHIK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 93379
ChEBI CHEBI:81861
IUPAC Name 1-(2-chloropyridin-4-yl)-3-phenylurea
SMILES ClC1=CC(NC(=O)NC2=CC=CC=C2)=CC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico Forchlorfenuron
Punto di fusione 165.0°C to 170.0°C
Solubilità Soluble in water, methanol, ethanol and acetone; Slightly soluble in chloroform
Quantità 1 g
Peso formulazione 247.68
Percent Purity ≥97.5% (HPLC)