Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Direct Heat CO2 Incubator, 184 L
Click to view available options
Requisiti elettrici:
230 V
230 V, 50/60 Hz
230 V, 50/60 Hz
Materiale camera:
Acciaio inox lucidato
Tecnologia sensore CO2:
Sensore IR
TC Sensor
TC Sensor or IR Sensor
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Preserve floor space with stackable Thermo Scientific™ Forma™ Direct-Heat CO2 Incubators, which combine high capacity and an easy-to-use design.
Camera termica a calore diretto
Sistema opzionale a flusso aria con filtro HEPA integrato nella camera
Sensori e sonde in situ studiati per il monitoraggio di precisione
Controllo con microprocessore Enviro-Scan
- La camera con capacità da 184 l (6.5 piedi cubi) offre ampio spazio per le colture e un ambiente ideale per incubazioni di colture cellulari
- Sportello destro incernierato standard, sportello reversibile installato in sede disponibile
- La camera con superficie interna in acciaio inox lucidato è progettata con angoli arrotondati per semplificare la pulizia
- Vaschetta di umidificazione rimovibile
- La ventola della camera distribuisce delicatamente aria all'interno della camera, garantendo condizioni omogenee
- I solidi ripiani in acciaio inox e i relativi supporti possono essere rimossi senza utensili
Sistema opzionale a flusso aria con filtro HEPA integrato nella camera
- La filtrazione dell'aria con filtro HEPA integrato nella camera consente di filtrare continuativamente l'intero volume della camera ogni 60 secondi
Sensori e sonde in situ studiati per il monitoraggio di precisione
- Possibilità di scelta tra sensore CO2 a TC (conducibilità termica) per funzionamento lungo e affidabile o di sensore CO2 a IR (infrarossi) per il monitoraggio nei casi in cui l'umidità e la temperatura sono meno prevedibili
- Doppie sonde termiche per la protezione da sovratemperatura
- Visualizzazione dell'umidità relativa facoltativa per il monitoraggio dei livelli di umidità per evitare “l'asciugatura”
Controllo con microprocessore Enviro-Scan
- Display a LED alfanumerico di facile utilizzo
- Comandi flessibili e intuitivi con centro messaggi che include messaggi di stato del processo e di allarme
- Attivazione/disattivazione segnale acustico, codice d'accesso, allarme tracciamento valori alti o bassi configurabili
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 6.5 piedi cubi |
| Certificazione/Conformità | CE, UL, cUL |
| Uscite dati | 4-20 mA facoltativo |
| Descrizione | Incubatore singolo da 184 l |
| Capacità (sistema metrico) | 184 l |
| Materiale camera | Acciaio inox lucidato |
| Intervallo di concentrazione CO2 | 0 to 20% |
| Tecnologia sensore CO2 | TC Sensor |
| Lighting | LED |
| Materiale | Stainless Steel |
| Vedi altri risultati |