Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Freezer Replacement Shelves
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
13.0 cu. ft. Freezers
17.3 cu. ft. Freezers
23.0 cu. ft. Freezers
28 cu. ft. Freezers
Tipo:
Shelf Kit
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Use Thermo Scientific™ Forma™ Freezer Replacement Shelves with Forma 8600 and 900 Series Upright Freezers.
- Stainless steel
- Kits include mounting hardware
Specifica
Specifica
| Tipo | Shelf Kit |
| Capacità (sistema imperiale) | 28 cu. ft. |
| Capacità (sistema metrico) | 792.8 L |
| Stile | Verticale |
| Colore | Silver |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 28 cu. ft. Freezers |