Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Series II Water-Jacketed CO2 Incubator, 184L
Codice prodotto. 10633513
Click to view available options
Tensione:
230 V
Tecnologia sensore CO2:
Sensore IR
TC Sensor
Controllo dell'ossigeno:
1 to 21%
Nessuno
None
Dimensione della confezione:
Pezzo
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 10633513
Marca: Thermo Scientific™ 3111
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Precisely control the CO2 and temperature with Thermo Scientific™ Forma™ Series II 3110 Water-Jacketed CO2 Incubators.
Thermo Scientific™ Forma™ Series II Water-Jacketed CO2 Incubators provide precise CO2 control, unsurpassed temperature stability and superior parameter recovery characteristics, with continuous contamination control technology. They provide an environment for the growth of microbiological samples or mammalian cells for research (FDA Class 1), and IVF and other regulated cell therapy applications (FDA Class 2).
Performance
  • Validatable in-chamber HEPA air filtration system maintains Class 100 air quality
  • Enviro-Scan™ microprocessor control
  • Setpoints and calibration: Temperature, overtemperature, CO2, O2
  • Audio/visual alarms with alarm silence
  • Configure Audible On/Off, Access Code, HEPA Filter Change Reminder, RS-485 Interface, Automatic Tank Selector, Audible/Visual Alarms, Display Temp/RH (selectable), Display CO2/O2 (selectable)
Construction
  • Durable triple-wall cabinet construction ensures optimal temperature uniformity
  • Exclusive, heated dual pane inner glass door minimizes condensation, enables faster temperature recovery
  • CFC-free foam insulated outer door (field-reversible)
  • Magnetic outer door gasket
  • Accessory outlet
  • Alarm contacts (NO, NC, COM)
Ordering Information:
Options include choice of CO2 sensors, reversible door swings and a host of options including available oxygen control, relative humidity monitoring, antimicrobial copper interiors, datalogging and IQ/OQ documentation kits.
Compatible with:
  • Chamber cooling coil (190645)
  • Copper interior kits (1900095, 190870, 190656)
  • Roller bases and stands (190648, 190647)
  • Built-in gas guards (190640)
  • Factory-installed data outputs (190544, 190523, 190512, 190543)
  • Replacement HEPA filters and cleaning kits (760207, 190868, 1900067, 190869, 190651)
  • Two-stage gas regulators (965010, 961027)
  • Incubator interior components (190608, 190670, 19000056, 237020, 237016, 190884, 190879, 1900057, 190725)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 6.5 cu. ft.
Certificazione/Conformità UL, cUL, CE
Uscite dati Opzionale
Descrizione Single 184L incubator
Capacità (sistema metrico) 184 L
Materiale camera Acciaio inox lucidato
Intervallo di concentrazione CO2 0 to 20%
Tecnologia sensore CO2 TC Sensor
Lighting LED
Materiale Stainless Steel
Controllo dell'ossigeno Nessuno
Umidità relativa Da ambiente fino a 95% a 37°C
Temperature Range (Metric) Temperatura ambiente da +5° a 55 °C
Tipo CO2 Incubator
Sorgente umidità Bollitore per acqua
Dimensioni interne (L x P x A) 20 x 21.3 x 26.8'' (50.8 x 54.1 x 68.1 cm)
Peso (sistema imperiale) 365 lb.
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz
Tensione 230 V