Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cult™ CO2 Incubatori
Codice prodotto. p-4529431
Click to view available options
Tensione:
230 V
Capacità (sistema metrico):
232.2 L
322.8 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 10123532
Marca: Thermo Scientific™ 3311
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Questi incubatori a CO2 impilabili, dotati di controlli a microprocessore consentono di eseguire colture a volumi elevati con un elevato livello di controllo della contaminazione.
Carry out high-volume culturing with a high-level of contamination control with these stackable Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cult™ CO2 Incubators. This incubator combines the most advanced components available into a single incubator: CO2 sensor, precise microprocessor controls, active humidity control, HEPA air filtration and high-temperature decontamination capability.
Performance
  • Integral 140°C high-temperature sterilization function, 14 hr. duration
  • Optimized airflow system will not interfere with samples or incubator function
  • Optional built-in VOC filtration system removes volatile organic vapors
  • In-chamber HEPA air filtration continuously removes particulates for Class 100 quality conditions
  • On-demand 140°C sterilization cycle eliminates contamination from internal surfaces
  • Audible alarm activates if outer door is opened during the cycle or if temperature reaches 60°C (140°F) or greater
  • Access code prevents accidental initiation of the cycle
Microprocessor Control
  • Alphanumeric messaging center clearly displays temperature, CO2 and RH
  • Audible/visual alarms with silence button
  • Setpoints for temperature, overtemperature, CO2 and RH
  • Configurable audible ON/OFF, access code, HEPA filter change reminder, remote alarm contacts, tracking low temp and high and low CO2 and RH alarms
Construction
  • Coved-corner, polished stainless-steel interior
  • Sturdy shelves and supports can be removed without tools
  • Microbial filters on gas inlet, sample port and water fill bottle lid
  • Inner door gasket can be removed for cleaning, ensures tight seal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 11.4 cu. ft.
Certificazione/Conformità UL, cUL, CE
Uscite dati 4-20 mA facoltativo
Descrizione Incubatore singolo da 323l
Capacità (sistema metrico) 322.8 L
Materiale camera Acciaio inox lucidato
Intervallo di concentrazione CO2 0 to 20%
Tecnologia sensore CO2 Sensore IR
Lighting LED
Materiale Stainless Steel
Controllo dell'ossigeno Non disponibile
Umidità relativa Da temperatura ambiente a 95%, controllabile
Temperature Range (Metric) Da temperatura ambiente +5° a 50°C
Tipo CO2 Incubator
Sorgente umidità Serbatoio umidità esterno
Dimensioni interne (L x P x A) 20.6 x 28.8 x 32.8 in. (52.3 x 73.2 x 83.8 cm)
Dimensioni (L x P x A) 27 x 43 x 39.4 in. (68.6 x 109.2 x 100.2 cm)
Peso (sistema imperiale) 410 lb.
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz
Tensione 230 V