Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i250 CO2 Incubatore con camera in acciaio inox
Soluzioni migliori per una crescita ottimale delle cellule.
Marca: Thermo Scientific™ 51030982
Dettagli aggiuntivi : Peso : 133.00000kg
Descrizione
Per ottenere risultati importanti. Gli incubatori Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i250 CO2 con camere in acciaio inox sono progettati appositamente per garantire affidabilità di prestazioni, facilità di utilizzo e il valore necessario per soddisfare le esigenze di coltura, dalla ricerca di base alle applicazioni più complesse e all'avanguardia per essere sempre pronti al passo successivo. Soluzioni migliori per una crescita ottimale delle cellule. I nostri incubatori a CO2 con camere interne in acciaio inox anticorrosione offrono l'ambiente in vitro ideale. La capacità da 255 l è ideale per applicazioni ad alta portata e può alloggiare dispositivi per colture per una produzione più elevata di campioni.
Camera termica a calore diretto- Camera in acciaio inox elettrolucidato da 255 l (9.0 piedi cubi) a ingombro ridotto, facilmente impilabile
- Sportello destro incernierato standard, invertibile sul campo da tecnici specializzati
Flusso d'aria attivo THRIVE
- La ventola della camera distribuisce delicatamente aria pulita e umidificata per garantire condizioni omogenee
- Recupero rapido di tutti i parametri in massimo 10 minuti per condizioni stabili di coltura
- La funzione di arresto automatico disattiva la ventola durante l'apertura degli sportelli per ridurre al minimo lo scambio d'aria
Filtrazione HEPA ISO classe 5
- Il filtro HEPA della camera filtra l'intero volume di aria ogni 60 secondi
- La qualità dell'aria della camera ISO classe 5 viene raggiunta nella camera di coltura in soli 5 minuti
- La protezione continua riduce al minimo il deposito sulle superfici interne dei contaminanti presenti nell'aria
Serbatoio di umidificazione integrato con coperchio
- Il serbatoio dell'acqua riscaldata direttamente garantisce livelli stabili ed elevati di umidità relativa, impedendo l'essiccazione delle colture
- Il coperchio impedisce il deposito di particelle e versamenti di terreni nel serbatoio, per un'acqua sempre pulita
- L'acqua di separazione offre una camera di incubazione senza condensa, limitando le aree di riproduzione dei contaminanti
- Recupero dell'umidità 5 volte più rapido rispetto ai tradizionali modelli di vaschette dell'acqua
- Facile gestione dell'acqua: il serbatoio di umidificazione può essere riempito o svuotato senza rimuovere i ripiani o le colture
- Il sensore di livello dell'acqua segnala la necessità di rifornimento
Ciclo di sterilizzazione ad alta temperatura Steri-Run su richiesta
- Il ciclo notturno, convalidato in modo indipendente, garantisce la completa eliminazione di tutti i contaminanti biologici
- Ciclo a 180°C per una sterilizzazione uniforme a 12 fasi su tutte le superfici della camera
- Semplifica la pulizia ed elimina la necessità di un autoclavaggio separato e del riassemblaggio dei componenti
- Luminoso schermo a LED per monitorare tutte le interazioni dell'incubatore
- Consente di visualizzare i cambiamenti dell'ambiente di coltura con grafici delle prestazioni, registri degli errori e dell'utilizzo
- Visualizzazione di pratici messaggi per l'utente e di promemoria per una facile navigazione
- Possibilità di selezionare varie lingue per un utilizzo più semplice: inglese, spagnolo, francese, tedesco, italiano, giapponese e mandarino
- Doppie sonde termiche per la protezione da sovratemperatura con backup operativo
- Sensore CO a conducibilità termica (TC)2 con compensazione rH progettato per un rapido recupero e un funzionamento stabile
Specifica
9.0 cu. ft. | |
USB e 4-20 mA opzionale | |
255 L | |
Da 1 a 20 % | |
LED | |
≥93% a 37°C | |
CO2 Incubator | |
24.8 x 23.9 x 26.4 in (62.9 x 60.7 x 67 cm) | |
215 lb. | |
230 V |
CE, CSA | |
Incubatore singolo da 255 l, modello standard | |
Acciaio inox elettrolucidato | |
Sensore TC180 | |
Powder-coated Cold Rolled Steel | |
Da temperatura ambiente +3° a 55°C | |
Serbatoio d'acqua integrato con coperchio | |
36.8 x 30.5 x 38.1 in (93,4 x 77.4 x 96.8 cm) | |
230 V 50/60 Hz |