Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i250 CO2 Incubatore con camera in rame
Codice prodotto. 15522720
Click to view available options
Materiale camera:
100% rame massiccio
Dimensione della confezione:
Pezzo
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 15522720
Marca: Thermo Scientific™ 51030999
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Soluzioni migliori per una crescita ottimale delle cellule.
Per ottenere risultati importanti. Gli incubatori Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i250 CO2 con camere in rame sono progettati appositamente per garantire affidabilità di prestazioni, facilità di utilizzo e il valore necessario per soddisfare una serie di esigenze di coltura, dalla ricerca di base alle applicazioni più complesse e all'avanguardia per essere sempre pronti al passo successivo. Soluzioni migliori per una crescita ottimale delle cellule. Gli incubatori a CO2 con camere interne in rame offrono l'ambiente in vitro ideale. L'ampia capacità da 255 l è ideale per applicazioni ad alta produttività e può alloggiare dispositivi per colture per una produzione più elevata di campioni.
Camera termica a calore diretto
  • 255 l (9.0 piedi cubi) Camera in 100% rame con ingombro ridotto, facilmente impilabile
  • Sportello destro incernierato standard, invertibile sul campo da tecnici specializzati
Flusso d'aria attivo THRIVE
  • La ventola della camera distribuisce delicatamente aria pulita e umidificata per garantire condizioni omogenee
  • Recupero rapido di tutti i parametri in massimo 10 minuti per condizioni stabili di coltura
  • La funzione di arresto automatico disattiva la ventola durante l'apertura degli sportelli per ridurre al minimo lo scambio d'aria
Filtrazione HEPA ISO classe 5
  • Il filtro HEPA della camera filtra l'intero volume di aria ogni 60 secondi
  • La qualità dell'aria della camera ISO classe 5 viene raggiunta nella camera di coltura in soli 5 minuti
  • La protezione continua riduce al minimo il deposito sulle superfici interne dei contaminanti presenti nell'aria
Serbatoio di umidificazione integrato con coperchio
  • Il serbatoio dell'acqua riscaldata direttamente garantisce livelli stabili ed elevati di umidità relativa, impedendo l'essiccazione delle colture
  • Il coperchio impedisce il deposito di particelle e versamenti di terreni nel serbatoio, per un'acqua sempre pulita
  • L'acqua di separazione offre una camera di incubazione senza condensa, limitando le aree di riproduzione dei contaminanti
  • Recupero dell'umidità 5 volte più rapido rispetto ai tradizionali modelli di vaschette dell'acqua
  • Facile gestione dell'acqua: il serbatoio di umidificazione può essere riempito o svuotato senza rimuovere i ripiani o le colture
  • Il sensore di livello dell'acqua segnala la necessità di rifornimento
Ciclo di sterilizzazione ad alta temperatura Steri-Run su richiesta
  • Il ciclo notturno, convalidato in modo indipendente, garantisce la completa eliminazione di tutti i contaminanti biologici Ciclo a 180°C progettato per una sterilizzazione uniforme a 12 fasi su tutte le superfici della camera
  • Semplifica la pulizia ed elimina la necessità di un autoclavaggio separato e del riassemblaggio dei componenti
Controllo con touchscreen iCAN intuitivo e interattivo
  • Luminoso schermo a LED per monitorare tutte le interazioni dell'incubatore
  • Consente di visualizzare i cambiamenti dell'ambiente di coltura con grafici delle prestazioni, registri degli errori e dell'utilizzo
  • Visualizzazione di pratici messaggi per l'utente e di promemoria per una facile navigazione
  • Possibilità di selezionare varie lingue per un utilizzo più semplice: inglese, spagnolo, francese, tedesco, italiano, giapponese e mandarino
Sensori e sonde in situ studiati per un controllo preciso
  • Doppie sonde termiche per la protezione da sovratemperatura con backup operativo
  • Sensore CO2 a conducibilità termica (TC) con compensazione rH progettato per un rapido recupero e un funzionamento stabile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacità (sistema imperiale) 9.0 cu. ft.
Certificazione/Conformità CE, CSA
Uscite dati USB e 4-20 mA opzionale
Descrizione Incubatore singolo da 255 l, modello standard
Capacità (sistema metrico) 255 L
Materiale camera 100% rame massiccio
Intervallo di concentrazione CO2 Da 1 a 20%
Tecnologia sensore CO2 Sensore IR
Lighting LED
Umidità relativa <93% a 37°C
Temperature Range (Metric) Intervallo di impostazione da 3 C al di sopra della temperatura ambiente fino a 55 C
Tipo CO2 Incubator
Sorgente umidità Serbatoio d'acqua integrato con coperchio
Dimensioni interne (L x P x A) 62.9 x 60.7 x 67 cm (24.8 x 23.9 x 26.4 in)
Dimensioni (L x P x A) 93,4 x 77.4 x 96.8 cm (36.8 x 30.5 x 38.1 in)
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz