Learn More
Thermo Scientific Chemicals Formaldehyde, 37 wt% sol. in water, stab. with 5-15% methanol
Codice prodotto. 10182860 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic Jerrycan
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
5L
Codice prodotto. 10182860
Marca: Thermo Scientific Chemicals 119690050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Formaldehyde, formalin, CAS # 50-00-0, is a colorless volatile used as a histologic fixative and disinfectant. | CAS: 50-00-0 | CH2O | 30.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General description
  • Formaldehyde (formalin) is an organic compound used for crosslinking proteins in biological samples such as tissue sections, culture cells, and whole specimens
  • Formaldehyde is an intermediate in the combustion of methane and can exist in many forms
  • It is a volatile, colorless liquid; that can be stored long-term in appropriate containers
  • Comes stabilized in solution with methanol
Applications
  • It May be used in pain research for induction of pain and inflammation
  • Monomeric formaldehyde is formulated especially for laboratory applications
  • Commonly used in RNA isolation as a denaturant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Formaldehyde
Nota nome 37 wt% Solution in Water, Stabilized with 10 to 15% Methanol
CAS 50-00-0, 7732-18-5, 67-56-1
Punto di fusione -15.0°C
Colore Clear
Densità 1.0830g/mL
Punti di ebollizione 97.0°C
Punto d'infiammabilità 50°C
Imballaggio Plastic Jerrycan
Formula molecolare CH2O
Formula lineare HCHO
Indice di rifrazione 1.3755 to 1.3775
Numero MDL MFCD00003274
Quantità 5 L
Fieser 01,397; 02,200; 04,238; 05,312; 06,264; 07,158; 08,231; 09,224; 10,186; 11,240; 12,232; 14,168; 15,161; 16,171
Indice di Merck 15, 4263
Gravità specifica 1.083
Sinonimo formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and acetone
InChI Key WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=O
IUPAC Name formaldeide
Stabilizzatore 5 to 15% methanol
Molecular Weight (g/mol) 30.03
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
Peso formulazione 30.03
Pressione del vapore 2mbar at 20°C
Percent Purity 35.0 to 39.0%
Forma fisica Solution
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Formaldehyde, 37 wt% solution, stabilized with methanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P242-Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P272-Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Formaldehyde, methanol