Learn More
Formaldehyde, Pure, Solution, 10% (v/v) In 0.9% Sodium Chloride Solution, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 L
Imballaggio:
Plastic container
Dimensione della confezione:
5L
Specifica
Specifica
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 5 L |
| Numero MDL | 3274 |
| Imballaggio | Plastic container |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Formaldehyde solution 10% v/v in 0.9% NaCl solution
- Pericolo
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- cancerogenicità Categoria 1B
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: Formaldehyde, Methylalcohol, Sodium chloride