Learn More
Formaldehyde Solution, Contains 10-15% Methanol, Honeywell™
Codice prodotto. 15628490 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
500 mL
4 L
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
25mL
4L
500mL
Codice prodotto. 15628490
Marca: Honeywell Research Chemicals F16354L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Contains 10-15% methanol as stabilizer, 37 wt. % in H2O
  • Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
    solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
    Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-00-0
Formula molecolare CH2O
Molecular Weight (g/mol) 30.03
Numero MDL MFCD00003274
InChI Key WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
IUPAC Name formaldeide
SMILES C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Formaldehyde solution
Nota nome 37 wt. % in H2O
Punto di fusione <-15°C
Colore Colorless
Densità 1.09g/mL at 25°C
pH 3.5 to 4.5 (at 20°C)
Punti di ebollizione 93°C to 96°C (1013 hPa)
Punto d'infiammabilità 64°C (147.2°F)
Odore Stinging
Imballaggio Poly Bottle
Formula lineare HCHO
Quantità 4 L
Numero UN UN2209
Beilstein 1209228
Peso formulazione 30.03g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Formaldehyde solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301 + H311 + H331-Tossico se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: formaldehyde, methanol