Learn More
Formamide, ≥99.0% (GC), Reagent Grade, Honeywell™
Codice prodotto. 15648490 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
250mL
4L
500mL
5mL
Codice prodotto. 15648490
Marca: Honeywell Research Chemicals F75035ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade,≥99.0% (GC)
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-12-7
Formula molecolare CH3NO
Molecular Weight (g/mol) 45.04
Numero MDL MFCD00007941
InChI Key ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
IUPAC Name formamide
SMILES NC=O
Specifica
Materiale o nome chimico Formamide
pH 4.0 to 5.0 (at 20°C)
Punto di fusione 1°C to 3°C
Colore Colorless
Densità 1.134g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 210°C (1013 hPa)
Quantità 5 mL
Punto d'infiammabilità 175°C (347°F)
Punto di combustione 932°F
Odore Weak
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Formula lineare HCONH2
Pressione del vapore 0.08mmHg (20°C), 30mmHg (129°C)
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 505995
Informazioni di solubilità Fully miscible in water
Peso formulazione 45.04g/mol
Percent Purity ≥99.0% (GC)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Formamide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.