Learn More
Formic acid, 97%
Codice prodotto. 11410853
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10,000 g
2500 g
500 g
Dimensione della confezione:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11410853 2500 g 2500g
11400853 500 g 500g
11420853 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11410853 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13285.0E
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 64-18-6 | CH2O2 | 46.025 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Formic acid is principally used as a preservative antibacterial agent in livestock feed, in dying textiles, tanning leather and electroplating. In the poultry industry, it is sometimes added with feed to kill E. coli bacteria. It acts as a reducing agent for the catalytic reduction of nitrate in water.
Solubility
Miscible with water. Partially miscible with toluene, xylene and benzene.
Notes
Hygroscopic. Store closed in a dry and well-ventilated place. Containers which are opened must be carefully resealed and kept upright to prevent leakage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64-18-6
Formula molecolare CH2O2
Molecular Weight (g/mol) 46.025
Numero MDL MFCD00003297
InChI Key BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
IUPAC Name acido formico
SMILES C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Formic acid
Punto di fusione 7°C to 9°C
Punti di ebollizione 100°C to 101°C
Formula lineare HCOOH
Numero UN UN1779
Beilstein 1209246
Indice di Merck 144241
Informazioni di solubilità Miscible with water. Partially miscible with toluene,xylene and benzene.
Peso formulazione 46.03
Percent Purity 97%
Densità 1.22
Quantità 2500 g
Punto d'infiammabilità 50°C (156°F)
Indice di rifrazione 1.371
Sensibilità Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Formic acid, 97%
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P242-Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Formic acid