Learn More
Formic Acid, 98-100%, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10559570 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Plastic Coated Glass bottle
Plastic container
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10559570 500 mL Plastic Coated Glass bottle 500mL
10785711 1 L Plastic Coated Glass bottle 1L
10141570 2.5 L Plastic Coated Glass bottle 2.50L
10792354 25 L Plastic container 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10559570 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore F/1900/PB08
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CH2O2, CAS Number-64-18-6, formylic acid, myrmicyl, acide formique, methanoic acid, hydrogen carboxylic acid, aminic acid, formira, bilorin, collo-bueglatt, formisoton, 2.5L, 101 deg.C, CHEBI:30751, Colorless, 46.02g/mol, BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N, formic acid, 8 deg.C, 3297, 46.025 | CAS: 64-18-6 | CH2O2 | 46.025 g/mol
CH2O2, CAS Number-64-18-6, formylic acid, myrmicyl, acide formique, methanoic acid, hydrogen carboxylic acid, aminic acid, formira, bilorin, collo-bueglatt, formisoton, 2.5L, 101 deg.C, CHEBI:30751, Colorless, 46.02g/mol, BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N, formic acid, 8 deg.C, 3297, 46.025
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64-18-6
Formula molecolare CH2O2
Molecular Weight (g/mol) 46.025
Numero MDL 3297
InChI Key BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
IUPAC Name acido formico
SMILES C(=O)O
Specifica
pH 2.1
Punto di fusione 8°C
Punti di ebollizione 101°C
Colore Colorless
Quantità 500 mL
Imballaggio Plastic Coated Glass bottle
Forma fisica Liquid
Pressione del vapore 44mbar at 20°C
Peso formulazione 46.02g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Formic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Formic acid