Learn More
Formic acid, 98+%, pure
Codice prodotto. 10071620 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
250mL
25mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10071620 1 L Plastic bottle 1L
10705031 25 mL Plastic bottle 25mL
10285711 250 mL Flacone in plastica 250mL
10796341 2.5 L Plastic bottle 2.50L
11984881 10 L Plastic drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10071620 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 147930010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.10€
    49.50€ / 1L
    Risparmia 4.60€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 64-18-6 | CH2O2 | 46.025 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64-18-6
Formula molecolare CH2O2
Molecular Weight (g/mol) 46.025
InChI Key BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
IUPAC Name acido formico
SMILES C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Formic acid
Densità 1.2200g/mL
Quantità 1 L
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Forma fisica Liquid
Indice di rifrazione 1.3701 to 1.3721 (20°C, 589nm)
Intervallo percentuale saggio 98+%
Formula lineare HCO2H
Pressione del vapore 44mbar at 20°C
Beilstein 02, 8
Fieser 01,404; 02,202; 03,147; 04,239; 05,316; 07,160; 08,232; 09,226; 11,243; 13,107; 16,177
Indice di Merck 15, 4269
Peso formulazione 46.02
Percent Purity ≥98.0%
Grado Pure
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Formic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.