Learn More
Formic Acid, 99.0+%, Optima™ LC/MS Grade, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.5 mL
1 mL
10 Ampules
2 mL
50 mL
Imballaggio:
Ampule
Ampules
Nalgene™ Poly Bottle
Dimensione della confezione:
0.50mL
10 fiale
1mL
2mL
50mL
Specifica
Specifica
| Absorbance | 0.01 AU max. at 254nm, 0.55 AU max. at 230nm, 0.85 AU max. at 220nm, 1.25 AU max. at 210nm |
| Materiale o nome chimico | Formic Acid |
| pH | 2.1 |
| Punto di fusione | 8°C |
| Punti di ebollizione | 101°C |
| Colore | Colorless |
| Intervallo percentuale saggio | ≥99.0 % |
| Formula lineare | HCOOH |
| Indice di Merck | 15, 4269 |
| SMILES | C(=O)O |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Formic acid, OPTIMA LC/MS Grade (99.5%)
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H331-Tossico se inalato.
- EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.