Learn More
Formic Acid, 99.0+%, Optima™ LC/MS Grade, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10797488 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 mL
1 mL
10 Ampules
2 mL
50 mL
Imballaggio:
Ampule
Ampules
Nalgene™ Poly Bottle
Dimensione della confezione:
0.50mL
10 fiale
1mL
2mL
50mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10797488 10 Ampules Ampules 10 fiale
10780320 0.5 mL Ampule 0.50mL
10473038 1 mL Ampules 1mL
10063427 2 mL Ampule 2mL
10596814 50 mL Nalgene™ Poly Bottle 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10797488 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A11710X1AMP
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Suitable as a mobile phase additive for LC/MS and UHPLC/MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64-18-6
Formula molecolare CH2O2
Numero MDL 3297
InChI Key BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name acido formico
Specifica
Materiale o nome chimico Formic acid
pH 2.1
Punto di fusione 8°C
Punti di ebollizione 101°C
Colore Colorless
Intervallo percentuale saggio ≥99.0 %
SMILES OC=O
Molecular Weight (g/mol) 46.03
Peso formulazione 46.02g/mol
Percent Purity ≥99.0%
Quantità 10 Ampules
Imballaggio Ampules
Forma fisica Liquid
Pressione del vapore 44mbar at 20°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Formic acid, OPTIMA LC/MS Grade (99.5%)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Formic acid