Learn More
Formic acid, 99%, for analysis
Codice prodotto. 10267450 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
25mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10267450 1 L Flacone in plastica 1L
10627431 25 mL Flacone in plastica 25mL
10450394 2.5 L Plastic Bottle 2.50L
15224694 10 L Plastic drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10267450 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 270480010
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
Formic acid, 99%, CH2O2, CAS Number-64-18-6, acide formique, aminic acid, bilorin, collo-bueglatt, formira, formisoton, formylic acid, hydrogen carboxylic acid, methanoic acid, myrmicyl, 2.5L, Vapor Pressure: 44mbar at 20 deg.C, 02, 8, 101.0 deg.C, 0.1ppm max., CHEBI:30751, 5ppm max., Undesignated | CAS: 64-18-6 | CH2O2 | 46.025 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per l'analisi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64-18-6
Formula molecolare CH2O2
Molecular Weight (g/mol) 46.025
Numero MDL MFCD00003297
InChI Key BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
IUPAC Name acido formico
SMILES C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Formic acid
Punto di fusione 8.0°C
Punti di ebollizione 101.0°C
Densità 1.2200g/mL
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 50°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Flacone in plastica
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.3700 to 1.3720
Intervallo percentuale saggio 99%
Gravità specifica 1.22
Formula lineare HCO2H
Pressione del vapore 44mbar at 20°C
Beilstein 02, 8
Fieser 01,404; 02,202; 03,147; 04,239; 05,316; 07,160; 08,232; 09,226; 11,243; 13,107; 16,177
Indice di Merck 15, 4269
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and glycerine
Peso formulazione 46.02
Percent Purity 99%
Grado Analisi
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Formic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.