Specifica
| Materiale o nome chimico | Formic acid |
| Punto di fusione | 8.0°C |
| Punti di ebollizione | 101.0°C |
| Densità | 1.2200g/mL |
| Quantità | 25 mL |
| Punto d'infiammabilità | 50°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Forma fisica | Liquido |
| Indice di rifrazione | 1.3700 to 1.3720 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Formic acid
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H331-Tossico se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.