Learn More
Formic acid ≥99%, BAKER ANALYZED™ LC-MS Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10103742 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 mL
10 mL
Dimensione della confezione:
2mL
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10103742 10 mL Pezzo
15508664 2 mL 2mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10103742 Fornitore JT Baker N. del fornitore 9820.0010AM
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Tested for UHPLC-MS
  • LC-Gradient with Diode Array Detection (AU), 0.1% (v/v) aqueous solution:
    • at 220 nm max. 0.002
    • at 254 nm max. 0.002
  • LC-MS Gradient Suitability Test (TIC, 100 to 2000 m/z), 0.1% (v/v) aqueous solution:
    • Positive ESI-MS Sensitive Impurities (as Reserpine) max. 50 ppb
  • Ultraviolet Absorbance, 0.1% (v/v) aqueous solution (1.00-path vs water):
    • at 240 nm max. 0.1
    • at 260 nm max. 0.01
Identificatori chimici
CAS 64-18-6
Formula molecolare CH2O2
Molecular Weight (g/mol) 46.03
Numero MDL MFCD00003297
InChI Key BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Methanoic acid 100%
IUPAC Name acido formico
SMILES OC=O
Specifica
Intervallo percentuale saggio min. 99%
Numero UN 1779
Quantità 10 mL
Punto d'infiammabilità 69°C
Imballaggio Glass bottle
Residuo dopo l'evaporazione max. 20 ppm