Learn More
Formic acid ≥99%, BAKER ANALYZED™ LC-MS Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15508664 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 mL
10 mL
Dimensione della confezione:
2mL
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15508664 2 mL 2mL
10103742 10 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15508664 Fornitore JT Baker N. del fornitore 9820.0002AM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.31€
    65.66€ / 2mL
    Risparmia 37.65€
    36% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Tested for UHPLC-MS
  • LC-Gradient with Diode Array Detection (AU), 0.1% (v/v) aqueous solution:
    • at 220 nm max. 0.002
    • at 254 nm max. 0.002
  • LC-MS Gradient Suitability Test (TIC, 100 to 2000 m/z), 0.1% (v/v) aqueous solution:
    • Positive ESI-MS Sensitive Impurities (as Reserpine) max. 50 ppb
  • Ultraviolet Absorbance, 0.1% (v/v) aqueous solution (1.00-path vs water):
    • at 240 nm max. 0.1
    • at 260 nm max. 0.01
Identificadores de productos químicos
CAS 64-18-6
Formula molecolare CH2O2
Molecular Weight (g/mol) 46.03
Numero MDL MFCD00003297
InChI Key BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Methanoic acid 100%
IUPAC Name acido formico
SMILES OC=O
Especificaciones
Quantità 2 mL
Punto d'infiammabilità 69°C
Residuo dopo l'evaporazione max. 20 ppm
Intervallo percentuale saggio min. 99%
Numero UN 1779
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.