Learn More
Formic acid, ACS, 96+%
Codice prodotto. 11358058
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
4 x 500 g
Dimensione della confezione:
2000g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11358058 2 kg 2kg
11338058 500 g 500g
11348058 4 x 500 g 2000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11358058 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 036617.A3
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 64-18-6 | CH2O2 | 46.025 g/mol
Used as a hydrogen source, as a reducing agent and is used in tanning and dye fixing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64-18-6
Formula molecolare CH2O2
Molecular Weight (g/mol) 46.025
Numero MDL MFCD00003297
InChI Key BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
IUPAC Name acido formico
SMILES C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Formic acid
Nota nome For analysis ACS
Punto di fusione 7°C to 9°C
Punti di ebollizione 100°C to 101°C
Colore Colorless
Densità 1.220 g/mL
Quantità 2 kg
Punto d'infiammabilità 50°C (156°F)
Forma fisica Liquid
Indice di rifrazione 1.371
Intervallo percentuale saggio >96+%
Sensibilità Hygroscopic
Formula lineare HCOOH
Numero UN UN1779
Beilstein 1209246
Indice di Merck 14,4241
Informazioni di solubilità Miscible with water. Partially miscible in toluene,xylene and benzene.
Peso formulazione 46.03
Percent Purity ≥96%
Grado ACS