Learn More
Formic Acid, ACS Reagent, 88 to 91%, Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15695380 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
500mL
Codice prodotto. 15695380
Marca: Honeywell-Fluka 399388100ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS Reagent, 88-91%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64-18-6
Formula molecolare CH2O2
Molecular Weight (g/mol) 46.025
Numero MDL MFCD00003297
InChI Key BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
IUPAC Name acido formico
SMILES C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Formic acid
pH Acidic
Punto di fusione 4°C
Punti di ebollizione ∼100.4°C
Colore Colorless
Aspetto Liquid
Formula lineare HCOOH
Numero UN UN1779
Beilstein 1209246
Informazioni di solubilità Water soluble
Peso formulazione 46.03g/mol
Percent Purity 88 to 91%
Densità 1.22g/mL at 25°C
Quantità 100 mL
Limite di esplosione 12% to 38%
Punto d'infiammabilità 48°C (118.4°F)
Punto di combustione 1004°F
Odore Stinging
Imballaggio Poly Bottle
Indice di rifrazione n20/D 1.370
Densità vapore 1.6 (vs air)
Pressione del vapore 44.8mmHg (20°C)