Learn More
Formic Acid-d2 (95% w/w in D2O), TRC
Codice prodotto. 30402989
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30402989 10 g
30392739 1 g
30404885 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30402989 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF69290310G
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 920-42-3
Formula molecolare CD2O2
Molecular Weight (g/mol) 48.04
Sinonimo Formic Acid-d2, Perdeuterioformic Acid-d2
SMILES [2H]OC(=O)[2H]
Specifica
Materiale o nome chimico Formic Acid-d2
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)/i1D/hD
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.95