Learn More
Acido formico, additivo eluente per LC-MS, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15658430
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
10 x 1 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Fiala
Glass Bottle
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
1L
50mL
pezzi 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15658430 10 x 1 mL Fiala pezzi 10
15665840 50 mL Glass Bottle 50mL
15675840 50 mL Bottiglia in vetro 50mL
15655840 1 L Glass Bottle 1L
15645840 1 L Plastic Bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15658430 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 5630210X1ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00€
    101.20€ / pezzi 10
    Risparmia 17.80€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Eluent additive for LC-MS
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64-18-6
Formula molecolare CH2O2
Molecular Weight (g/mol) 46.025
Numero MDL MFCD00003297
InChI Key BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
IUPAC Name acido formico
SMILES C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Formic acid
Nota nome Eluent additive for LC-MS
Punto di fusione 8.2°C to 8.4°C (literature)
Punti di ebollizione 100.4°C
CAS min. % ≥90.0000%
CAS max % ≤100.0000%
Densità 1.22 g/mL at 25 °C(lit.)
Quantità 10 x 1 mL
Limite di esplosione 0.57
Punto d'infiammabilità 49.5°C
Punto di combustione 1004°F
Imballaggio Fiala
Formula lineare H2O
Densità vapore 1.6 (vs air)
Numero UN UN1779
Pressione del vapore 44.8 mmHg (20°C)
Beilstein 1209246
Peso formulazione 46.03
Percent Purity >97.5%
Grado LC-MS
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Formic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.