Learn More
Formic Acid, LC/MS grade, Thermo Scientific
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
2 mL
5 mL
50 mL
10 x 1 mL
Unit Size:
1mL
2mL
50mL
5mL
Specifications
Specifications
| Nome elemento | Formic Acid |
| Forma | Liquid |
| Reagent Type | Ion Pairing Reagent |
| Quantità | 1 mL |
| Formulazione | 99% Formic Acid |
| Da utilizzare con | LC/MS |