Learn More
Formic Acid, Pure, about 85%, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10151520 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
HDPE plastic bottle
Plastic container
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10151520 2.5 L HDPE plastic bottle 2.50L
10114433 1 L HDPE plastic bottle 1L
10608153 25 L Plastic container 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10151520 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore F/1750/PB17
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Formic Acid, Pure, about 85%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64-18-6
Formula molecolare CH2O2
Molecular Weight (g/mol) 46.025
Numero MDL 3297
InChI Key BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
IUPAC Name acido formico
SMILES C(=O)O
Specifica
pH 2.1
Punto di fusione 8°C
Punti di ebollizione 101°C
Colore Colorless
Quantità 2.5 L
Imballaggio HDPE plastic bottle
Forma fisica Liquid
Pressione del vapore 44mbar at 20°C
Peso formulazione 46.02g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acido formico, 85%
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.