Learn More
Formic acid, Puriss., meets analytical spec.s of DAC, FCC, 98.0-100%, Solstice
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15692820
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
70 kg
1200 kg
Dimensione della confezione:
1200kg
1L
2.50L
500mL
70kg
pezzi 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15692820 1 L 1L
15622830 500 mL 500mL
15602830 2.5 L 2.50L
15612830 4 x 2.5 L pezzi 4
15652830 70 kg 70kg
15682820 1200 kg 1200kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15692820 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 270011L
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Puriss., meets analytical specifications of DAC, FCC, 98.0-100%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64-18-6
Formula molecolare CH2O2
Molecular Weight (g/mol) 46.025
Numero MDL MFCD00003297
InChI Key BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
IUPAC Name acido formico
SMILES C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Formic Acid
Nota nome Meets analytical specifications of DAC, FCC
Densità 1.22g/mL at 25°C
Quantità 1 L
Limite di esplosione 0.57
Punto d'infiammabilità 48°C (118.4°F)
Punto di combustione 1004°F
Formula lineare HCOOH
Densità vapore 1.6 (vs air)
Numero UN 1779
Pressione del vapore 44.8mmHg (20°C)
Beilstein 1209246
Peso formulazione 46.03g/mol
Percent Purity 98 to 100%
Grado puriss.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Formic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.