Learn More
Formic acid, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., ≥98%, Solstice
Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Formic Acid |
| Nota nome | Reag. Ph. Eur. |
| Densità | 1.22g/mL at 25°C |
| Quantità | 2.5 L |
| Limite di esplosione | 0.57 |
| Punto d'infiammabilità | 49°C (120.2°F) |
| Punto di combustione | 1004°F |
| Formula lineare | HCOOH |
| Densità vapore | 1.6 (vs air) |
| Numero UN | 1779 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Formic acid
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità acuta Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H331-Tossico se inalato.
- EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.