Learn More
Formic Acid Solution, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15660880 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 15660880
Marca: Honeywell-Fluka 09676500ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Puriss. p.a., for HPLC, 50% in water, 49-51% (T)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64-18-6
Formula molecolare CH2O2
Molecular Weight (g/mol) 46.025
Numero MDL MFCD00003297
InChI Key BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
IUPAC Name acido formico
SMILES C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Formic Acid Solution
Formula lineare HCOOH
Numero UN 3412
Beilstein 1209246
Concentrazione 49 to 51% (T)
Peso formulazione 46.03g/mol
Grado puriss. p.a.
Quantità 500 mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Formic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: formic acid