Learn More
Formic Acid in Water, 0.1%, BAKER ANALYZED LC/MS, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10771434 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Glass
Dimensione della confezione:
1L
Codice prodotto. 10771434
Marca: JT Baker 9826.1000GL
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For more routine applications, this LC/MS solvent blend is function-tested and optimized for minimal impurities and interference-free baselines, giving trusted performance in the mobile phase, every time.
High purity solvents/reagents give optimal performance with minimal risk of contaminants that can limit accuracy and productivity, and they maximize the sensitivity and detecting power of instrumentation.
  • Application-optimized and function tested to enhance separation power and reproducibility
  • For use in more routine LC/MS applications
  • Tested for ESI+, UV-VIS absorbance, trace metals, residue after evaporation, assay and overall LC/MS suitability
Specifica
Absorbance Max. 0.1 at 240nm, Max. 0.01 at 260nm
Materiale o nome chimico Formic acid
CAS 64-18-6, 7732-18-5
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
Intervallo percentuale saggio 0.095 - 0.105%
Note percentuale saggio v/v
Formula molecolare CH2O2
Formula lineare HCOOH
Sinonimo methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
Informazioni di solubilità Fully miscible in water
InChI Key BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)O
IUPAC Name acido formico
Molecular Weight (g/mol) 46.025
PubChem CID 284
ChEBI CHEBI:30751
Peso formulazione 46.03g/mol
Percent Purity 0.1%
Grado BAKER ANALYZED™ LC-MS
Densità 1.0g/cm3
Quantità 1 L
Imballaggio Glass
Forma fisica Liquid
Residuo dopo l'evaporazione Max. 5 ppm
Pressione del vapore 1.10 hPa (50°C)