Learn More
Forskolin (From Coleus Forskohlii), Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Imballaggio:
Amber Glass
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
25mg
50mg
5mg
Descrizione
Forskolin is a molecular biology reagent. Forskolin functions as an antihypertensive and vasodilator. Adenylcyclase activator.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Forskolin |
| Nota nome | From Coleus forskohlii |
| Punto di fusione | 228°C |
| Colore | White |
| Imballaggio | Amber Glass |
| Quantità | 5 mg |
| Indice di Merck | 15, 2460 |
| Peso formulazione | 410.5 |
| Forma fisica | Solid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Forskolin
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.