Learn More
Poulten Graf™ Siringa Luer-Lock interamente in vetro Fortuna™ Optima™
Codice prodotto. 10249160
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
2 ml
5 mL
10 mL
20 mL
30 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10249160
Marca: Poulten Graf™ 7 14044
Able to be autoclaved at 134°C. Poulten Graf™ Fortuna™ Optima™ All Glass Luer-Lock Syringes come with an interchangeable piston.
  • Complies with CE EN 46001 standards
  • Constructed from Durobax™ glass
  • With permanent amber graduation
  • Acid and alkali resistant 
Specifica
Autoclavabile
Certificazione/Conformità CE EN 46001
Materiale Borosilicate Glass
Descrizione Con graduazione ambrata
Product Type Siringa Luer Lock completamente in vetro
Graduazioni 1 ml
Quantità 1 ciascuno
Volume (sistema metrico) 30 mL
Tipo di collegamento Luer Lock
Graduated