Learn More
Poulten Graf™ Siringa Luer-Tip interamente in vetro Fortuna™ Optima™
Codice prodotto. 10281771
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 ml
5 mL
10 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10281771
Marca: Poulten Graf™ 7 10237
Excellent for pharmaceutical, cosmetics and biotechnological industries. Poulten Graf™ Fortuna™ Optima™ All Glass Luer-Tip Syringes come with an interchangeable piston.
  • Complies with CE EN 46001 standards
  • Autoclavable at 134°C
  • Constructed from Durobax™ glass
  • With permanent amber graduation
  • Acid and alkali resistant
Specifica
Autoclavabile
Certificazione/Conformità CE EN 46001
Materiale Borosilicate Glass
Descrizione Con graduazione ambrata
Product Type Siringa con puntale Luer completamente in vetro
Graduazioni 0.2 mL
Quantità 1 ciascuno
Volume (sistema metrico) 10 mL
Tipo di collegamento Puntale Luer
Graduated