Learn More
Poulten Graf™ Siringa Luer-Tip interamente in vetro Fortuna™ Optima™
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 ml
5 mL
10 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Complies with CE EN 46001 standards
- Autoclavable at 134°C
- Constructed from Durobax™ glass
- With permanent amber graduation
- Acid and alkali resistant
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Certificazione/Conformità | CE EN 46001 |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Descrizione | Con graduazione ambrata |
| Product Type | Siringa con puntale Luer completamente in vetro |
| Graduazioni | 0.2 mL |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Volume (sistema metrico) | 5 mL |
| Tipo di collegamento | Puntale Luer |
| Graduated | Sì |