missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fosamprenavir, MedChemExpress

Codice prodotto. 16421989
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16421989

Marca: Medchem Express HY78726

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Fosamprenavir (Amprenavir phosphate;GW 433908) is a phosphate ester prodrug of the antiretroviral protease inhibitor Amprenavir, with improved solubility. Anti-HIV infection.

Fosamprenavir (Amprenavir phosphate

Specifica

Materiale o nome chimico Fosamprenavir
CAS 226700-79-4
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C25H36N3O9PS
Quantità 1 mg
Sinonimo Amprenavir phosphate GW 433908
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (170.76 mM)
SMILES O=C(O[C@@H]1COCC1)N[C@@H](CC2=CC=CC=C2)[C@H](OP(O)(O)=O)CN(S(=O)(C3=CC=C(N)C=C3)=O)CC(C)C
Molecular Weight (g/mol) 585.61
Peso formulazione 585.61
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato