missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fosaprepitant dimeglumine, MedChemExpress

Codice prodotto. 16426058
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16426058

Marca: Medchem Express HY14407A

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Fosaprepitant dimeglumine (MK-0517) is a prodrug of Aprepitant (HY-10052). Fosaprepitant dimeglumine is a neurokinin-1 receptor antagonist, which is development for the prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV).

Fosaprepitant dimeglumine (MK-0517) is a prodrug of Aprepitant (HY-10052). Fosaprepitant dimeglumine is a neurokinin-1 receptor antagonist, which is development for the prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting (CINV).

Specifica

Materiale o nome chimico Fosaprepitant dimeglumine
CAS 265121-04-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C37H56F7N6O16P
Quantità 10 mg
Sinonimo MK-0517 L785298
Informazioni di solubilità H2O : 50 mg/mL (49.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N=C(CN2[C@@H](C3=CC=C(F)C=C3)[C@@H](O[C@H](C)C4=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C4)OCC2)NN1P(O)(O)=O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CNC.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CNC
Molecular Weight (g/mol) 1004.83
Peso formulazione 1004.83
Percent Purity 98.05%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato