Learn More
Ohaus™ Four Block Analog Dry Block Heater HB4AL
Codice prodotto. 15792699 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
N. di blocchi:
4
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15792699
Marca: Ohaus™ 30392068
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
OHAUS™ Four Block Analog Dry Block Heater processes more samples while delivering precise and reliable results.
  • High wattage, constant-temperature Dry Block Heaters are economical, versatile and compact
  • These multi-purpose units are ideal for incubation and activation of cultures, enzyme reactions, immunoassays, melting/boiling points and a wide variety of other laboratory procedures
  • Each of the five models accept separate interchangeable modular blocks (available separately), accommodating various sample enclosures such as microtubes, centrifuge tubes, vials, microplates, and PCR strips or tubes
  • Each block has a thermometer well for measuring block temperature
  • Anodised aluminum modular blocks provide superior temperature stability and heat transfer
  • Analogue controls
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità TUV
Tipo di unità di controllo Analog
Descrizione Dry Block Heater, 4 Block, HB4AL, EU
Temperature Range (Metric) 5°C to 100°C (Low), 75°C to 150°C (High)
Tipo Dry Bath Block
Heat Up Time 70 min
Modello HB4AL
N. di blocchi 4
Stabilità termica ±2°C
Uniformità termica ±0.1°C at 37°C
Uniformità ± 0.4°C at 37°C
Dimensioni (L x P x A) 42.9 x 20.3 x 8.9 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 16.90 in.
Lunghezza (sistema metrico) 42.90 cm
Larghezza (sistema imperiale) 8.00 in.
Larghezza (sistema metrico) 20.30 cm
Altezza (sistema imperiale) 3.50 in.
Altezza (sistema metrico) 8.900 cm
Profondità (sistema imperiale) 16.90 in.
Profondità (sistema metrico) 42.90 cm
Peso (sistema metrico) 3.8 kg
Requisiti elettrici 230V, 1.35A, 50/60Hz
Amperaggio 1.35A