Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Four-Neck Round-Bottom Flasks
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10,000 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
4000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Acc. to DIN 12392 and in addition to DIN standard
- With 3 parallel side necks
- With conical ground joints
- With inscription label
- Material: DURAN™
Specifica
Specifica
| Descrizione | Center neck - NS 45/40, Side necks - NS 29/32 |
| Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass (3.3) |
| N. per confezione | 1 |
| Product Type | Reaction flasks |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 131 mm |