Learn More
Labconco™ Four-Receptable Power Strip
Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
Amperaggio:
2 A
Include:
4 receptacles
Product Type:
European Power Strip
Tensione:
250 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Electrical power extender for connecting equipment and instruments
- North American electrical configuration
- Adds four electrical receptacles
Specifica
Specifica
| Product Type | European Power Strip |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Electrical Equipment |
| Tensione | 250 V |
| Amperaggio | 2 A |
| Da utilizzare con (applicazione) | To provide electrical receptacles for connecting instruments and equipment |
| Include | 4 receptacles |
| Peso (sistema imperiale) | 1 lb. |
| Peso (sistema metrico) | 0.5 kg |