Learn More
FOXO4 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
121.38€ - 325.38€
Specifica
Antigene FOXO4
Concentrazione 0.23 mg/mL
Applicazioni Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16818884
Vedere i documenti
Proteintech
19121-1-AP-20UL
20 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16808884
Vedere i documenti
Proteintech
19121-1-AP-150UL
150 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
This gene encodes a member of the O class of winged helix/forkhead transcription factor family. Proteins encoded by this class are regulated by factors involved in growth and differentiation indicating they play a role in these processes. A translocation involving this gene on chromosome X and the homolog of the Drosophila trithorax gene, encoding a DNA binding protein, located on chromosome 11 is associated with leukemia. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Specifica
Specifica
FOXO4
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
P98177, Q9WVH3
4303, 54601
Peptide
Primary
-20°C
FOXO4
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
AFX, AFX1, forkhead box O4, Forkhead box protein O4, FOXO4, MLLT7
Foxo4
IgG
Antigen Affinity Chromatography