Learn More
FPA 124, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30001445
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 30001445
Marca: Tocris Bioscience 2926/10
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Akt/PKB inhibitor
Akt/PKB inhibitor (IC50 = 100 nM) that interacts with the PH and kinase domains. Inhibits cell proliferation in various cancer cell lines in vitro and decreases NF-κB activity and tumor load in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 902779-59-3
Formula molecolare C11H9Cl2CuN3O2S
Molecular Weight (g/mol) 381.718
InChI Key HZRXQEVFXXQYFS-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo Dichloro[(2Z)-2-[(4-oxo-4H-1-benzopyran-3-yl)methylene]hydrazinecarbothioamide copper complex
PubChem CID 102586612
IUPAC Name dichlorocopper;[(4-oxochromen-3-yl)methylideneamino]thiourea
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(=CO2)C=NNC(=S)N.Cl[Cu]Cl
Specifications
Materiale o nome chimico FPA 124
Quantità 10 mg
Peso formulazione 381.73
Percent Purity >98%