missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FPTQ, MedChemExpress

Codice prodotto. p-200100479
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16495717

Marca: Medchem Express HY100382

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress FPTQ is potent mGluR1 antagonist with IC50 values of 6 nM and 1.4 nM for human and mouse mGluR1 respectively. FPTQ has anti-oxidant and anti-inflammatory effects in vitro and in vivo.

FPTQ is potent mGluR1 antagonist with IC50 values of 6 nM and 1.4 nM for human and mouse mGluR1 respectively. FPTQ has anti-oxidant and anti-inflammatory effects in vitro and in vivo.

Specifica

Materiale o nome chimico FPTQ
CAS 864863-72-9
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H12FN5
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 33.33 mg/mL (109.17 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(N=CC=C1)=C1N2N=NC(C3=CC4=C(C=C3)N=CC=C4)=C2C
Molecular Weight (g/mol) 305.31
Peso formulazione 305.31
Percent Purity 99.88%
Grado Research
Forma fisica Solid
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato