Learn More
FR-188582, MedChemExpress
Codice prodotto. 16472398
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Dimensione della confezione:
10mg
20mg
5mg
Codice prodotto. 16472398
Marca: Medchem Express HYU00146
MedChemExpress FR-188582 is a highly selective inhibitor of cyclooxygenase (COX)-2, with an IC50 value of 17 nM.
FR-188582 is a highly selective inhibitor of cyclooxygenase (COX)-2, with an IC50 value of 17 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico FR-188582
CAS 189699-82-9
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C16H13ClN2O2S
Quantità 5 mg
SMILES O=S(C1=CC=C(C2=CC(Cl)=NN2C3=CC=CC=C3)C=C1)(C)=O
Molecular Weight (g/mol) 332.8
Peso formulazione 332.8
Percent Purity 99.21%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.