Learn More
CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™ Frame Sticky Mat
Codice prodotto. 11853052
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
45 x 91 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11853052
Marca: CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™ 177085
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Attach the carpet to the CEEC Control Environ Eqpt Corp™ Frame Sticky Mat as a framework for the carpet sticking or landing directly on the floor In front of the area to be protected.
  • Aluminum frame for adhesive carpets
  • Anodized
  • Without screws or visible rivets
Specifica
Dimensioni (L x P) 45 x 91 cm
Include Double-sided adhesive for fixing to the floor or in the frame aluminum frame with non-slip base
Quantità 120/Pk.
Rivestimento superficiale Aluminum
Materiale Aluminum