Learn More
UVP Fraud Detection Lamp
Click to view available options
Wavelength:
365 nm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Wattage | 4 W |
| Wavelength | 365 nm |
| Altezza (sistema metrico) | 114 mm |
| Modello | SL-2M |
| Larghezza (sistema metrico) | 165 mm |
| Product Type | Fraud Detection Lamp |