Learn More
Hanna Instruments™ Free and Total Chlorine Portable Photometer
Click to view available options
Range:
0 to 5mg/L
Lunghezza (sistema metrico):
192 mm
193 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipo | Portable Photometer |
| Accuracy | ±0.03mg/L |
| Da utilizzare con (applicazione) | Free and Total Chlorine |
| Altezza (sistema metrico) | 69 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 193 mm |
| Sorgente luminosa | Tungsten Lamp |
| Range | 0 to 5mg/L |
| Risoluzione | 0.01mg/L |
| Peso (sistema metrico) | 0.36 kg |
| Larghezza (sistema metrico) | 104 mm |