Learn More
Labconco Freestanding Washer Installation Kit 230V
Codice prodotto. 18095461 Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
:
Installation Kit: Glassware Washer; Voltage: 230V Type: Freestanding
Codice prodotto. 18095461
Marca: Labconco 4579801
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Washer install kit includes everything for a smooth installation. Kit includes hoses, electrical panel, harnesses and a hose adapter for water. A power cord is required.
Kit includes:
  • Hoses
  • Electrical panel
  • Harnesses
  • Hose adapter for water
A power cord is required.
Especificaciones
Product Type Installation Kit
Tensione 230 V
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado